Learn More
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid |
| CAS | 28697-17-8 |
| Formule moléculaire | C11H19NO4 |
| Numéro MDL | MFCD00237380 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C([C@@H]1N(C(OC(C)(C)C)=O)CCCC1)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.27 |
| Pourcentage de pureté | 95% |