Learn More
(R)-10-Monohydroxy-10,11-dihydro Carbamazépine, TRC
Code produit 30179907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179907 25 mg 25mg
30180331 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179907 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM54650025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104746-03-4
Formule moléculaire C15H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
Synonyme 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10R)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (R)-, (10R)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-Licarbazepine, CGP 13698, (R)-10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Nom IUPAC (5R)-5-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C[C@@H](O)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau R-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m1/s1
Poids de la formule 254.1055
Pourcentage de pureté >95%