Learn More
(R)-10-Monohydroxy-10,11-dihydro Carbamazépine, TRC
Code produit 30464374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464374 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464374 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM54650010MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau R-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
CAS 104746-03-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15H14N2O2
Quantité 10 mg
Synonyme 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10R)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (R)-, (10R)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-Licarbazepine, CGP 13698, (R)-10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Formule InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m1/s1
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C[C@@H](O)c3ccccc13
Nom IUPAC (5R)-5-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
Poids de la formule 254.1055
Pourcentage de pureté >95%