Learn More
behr Labor-Technik™ Unité d’extraction Behrotest™ R 104 S Soxhlet
Code produit 10531033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10531033 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10531033 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00218425
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Système d’extraction compact complet avec rack de base, dispositif de chauffage, support, tuyaux et verrerie (flacons de réaction, extracteur, condenseur Dimroth pour extraction).
  • Grâce à une régulation de chauffage à variation continue après le cycle d’extraction, le système compact élimine le solvant au moyen d’une vanne de décharge sur l’extracteur directement dans le réservoir.
    • Comprend l’emballage d’échantillons, les manchons d’extraction et les pierres à ébullition.
      • Les équipements behr pour l’extraction Soxhlet sont conformes aux exigences les plus diverses des routines de laboratoire quotidiennes.
        • Grâce aux unités d’hydrolyse behr, la digestion acide est possible avant l’extraction (détermination de la teneur totale en matières grasses selon les normes Weibull et Stoldt).
          • Supports pratiques pour le condenseur et l’adaptateur d’extraction pour un placement sécurisé entre extractions
            • Condenseur avec raccords à vis
  • Spécification
    Type de produit Unité d’extraction
    Capacité (métrique) 250 ml
    Comprend 4 positions d’échantillon