Learn More
IKA™ Support R 104
Code produit 10072622 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
T 10 de base et T 10 standard
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10072622 T 10 de base et T 10 standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10072622 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003386000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    208.00€ / 1 pièces
    Économisez 27.00€
    11% de réduction
En stock
Spécification
Type de produit Support
Diamètre (métrique) 10 mm
Hauteur (métrique) 370 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 355 mm
Largeur (métrique) 242 mm
À utiliser avec (équipement) T 10 de base et T 10 standard
Quantité d’emballage 1 de chaque