Learn More
IKA™ Agitateur dissolveur R 1402
Code produit 10483151 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
42 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’arbre Conditionnement
10483151 42 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10483151 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0001243300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    357.00€ / 1 pièces
    Économisez 30.00€
    7% de réduction
En stock
Aide à fournir une agitation à grande vitesse en laboratoire.
  • À utiliser avec les agitateurs numériques haute vitesse EUROSTAR 20
  • Plage de fonctionnement 1 à 30 L
  • Diamètre de l’agitateur : 40 mm
Informations sur la commande
DiameterMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plage de fonctionnement 1 à 30 L
Diamètre (impériale) 1,6 in
Diamètre (impériale) de l’arbre 1,7 in
Diamètre (métrique) 40 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 42 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs numériques haute vitesse Eurostar 20
Type Dissolveur