Learn More
(R)-2,2’-Bis[bis(3,5-trifluorométhylphényl)phosphino]-4,4’,6,6’-tétraméthoxybiphényle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à température ambiante.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-2,2'-Bis[bis(3,5-trifluoromethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 1186.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |