Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 95+%, ACROS Organics™
Code produit 10493195 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10493195 250 mg Flacon en verre 250mg
10035173 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10493195 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 382342500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 99646-28-3
Formule moléculaire C48H40P2
Poids moléculaire (g/mol) 678.796
Numéro MDL MFCD01311709
Clé InChI IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
CID PubChem 4189906
Nom IUPAC [1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphane
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 255.0°C to 257.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques +167.50° (20°C c=0,3%,toluene)
Rotation spécifique + 167.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 678.79
Pourcentage de pureté ≥95%
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.