Learn More
(R)-(+)-2,2’-Bis(diphénylphosphino)-1,1’-binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15423257
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15423257 250 mg 250mg
11440238 1 g 1g
15413257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15423257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23785.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 76189-55-4 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthy is used as a chiral ligand for metal mediated asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-2,2′ -Bis(diphénylphosphino)-1,1′-binaphthy est utilisé comme ligand chiral pour la catalyse asymétrique à médiation métallique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76189-55-4
Formule moléculaire C44H32P2
Poids moléculaire (g/mol) 622.69
Numéro MDL MFCD00010805
Clé InChI MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
CID PubChem 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Point de fusion 239°C to 241°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4914063
Merck Index 14,1223
Rotation optique +230° (c=0.3 in Toluene)
Nom IUPAC [1-(2-diphénylphosphanylnaphtalén-1-yl)naphtalén-2-yl]-diphénylphosphane
Poids de la formule 622.69
Pourcentage de pureté 98%