Learn More
(R)-(+)2,2’ -Bis(N-diphénylphosphinoamino)-5,5’ ,6,6‘ ,7,7‘ ,8,8‘ -octahydro-1,1’ -binaphthyl, CTH-(R)-BINAM, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11455420
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
Code produit. 11455420
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044620.77
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Hydrogénation asymétrique
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 208248-67-3
Formule moléculaire C44H42N2P2
Poids moléculaire (g/mol) 660.78
Numéro MDL MFCD04974231
Clé InChI GTPWPBWUIWYZCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s---2,2'-bis n-diphenylphosphinoamino-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, cth-s-binam, r-+-2,2'-bis n-diphenylphosphinoamino-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, phosphinous amide,n,n'-1s-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro 1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis p,p-diphenyl-9ci, 5,5'-bi 6-diphenylphosphinoamino tetralin, s---2,2'-bis n-diphenylphosphinoamino-5,5'6,6'7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, r-+-2,2'-bis n-diphenylphosphinoamino-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, cth-r-binam, s---2,2'-bis n-diphenylphosphinoamino-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, s---2,2'-bis n-diphenylphosphinoamino-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, cth-s-bi, n-2'-diphenylphosphanyl amino-5h,5'h,6h,6'h,7h,7'h,8h,8'h-1,1'-binaphthalen-2-yl-1,1-diphenylphosphanamine
CID PubChem 10931066
Nom IUPAC N-diphénylphosphanyl-1-[2-(diphénylphosphanylamino)-5,6,7,8-tétrahydronaphthalen-1-yl]-5,6,7,8-tétrahydronaphthalen-2-amine
SMILES C1CCC2=C(C(NP(C3=CC=CC=C3)C3=CC=CC=C3)=CC=C2C1)C1=C(NP(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=CC2=C1CCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)- (+)-2,2'-Bis (N-diphenylphosphinoamino)-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl
Note relative au nom CTH-(R)-BINAM
Quantité 0.1 g
Poids de la formule 660.78
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre