Learn More
(R)-(+)-2,2’-Diamino-1,1’-binaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10405672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10405672 1 g Flacon en verre 1g
10454345 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10405672 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 356510010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18741-85-0
Formule moléculaire C20H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 284.36
Numéro MDL MFCD00145204
Clé InChI DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
CID PubChem 20571
Nom IUPAC 1-(2-aminonaphthalén-1-yl)naphthalén-2-amine
SMILES NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-2, 2'-Diamino-1, 1'-binaphthalene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 242.0°C to 244.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique 156
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water.
Poids de la formule 284.36
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.