Learn More
(R)-(+)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10087949 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10087949 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10087949 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369260010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-carboxaldehyde
CAS 15186-48-8
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0450g/mL
Point d’ébullition 139.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H10O3
Numéro MDL MFCD00269682
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.045
Rotation spécifique +39° to +69° (20°C, 589nm) (C=2, chloroform)
Synonyme r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
Clé InChI YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
SMILES CC1(OCC(O1)C=O)C
Nom IUPAC (4R)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
CID PubChem 259712
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contient différentes quantités de polymère
Forme physique Liquide