Learn More
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolane-4-méthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10616052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10616052
Marque: Thermo Scientific Acros 221330010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14347-78-5
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00003213
Clé InChI RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Synonyme r---2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, r-solketal, r---1,2-o-isopropylideneglycerol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-o-isopropylidene-sn-glycerol, d-acetone glycerol, l---1,2-isopropylideneglycerol, r---2,3-o-isopropylideneglycerol
CID PubChem 736056
Nom IUPAC [(4R)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl]méthanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 72.0°C to 73.0°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4330 to 1.4350
Quantité 1 g
Beilstein 19, III, 646
Merck Index 10, 3236
Gravité spécifique 1.06
Conditions de rotation spécifiques - 14.00 (20.00°C neat)
Rotation spécifique − 14.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide