Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10793644 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 10793644
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5856-63-3 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5856-63-3
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00064419
Clé InChI JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-2-aminobutan-1-ol, r---2-amino-1-butanol, 2r-2-aminobutan-1-ol, r-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, 2r, unii-4f725v55ln, 2-amino-1-butanol, r, 2-amino-1-butanol,-, l---2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, r
CID PubChem 2723856
Nom IUPAC 2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(N)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Amino-1-butanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -2°C
Couleur Blanc
Densité 0.9470g/mL
Point d’ébullition 172°C to 174°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(NH2)CH2OH
Indice de réfraction 1.4495 to 1.4535
Quantité 25 mL
Beilstein 04,III,771
Merck Index 10, 429
Gravité spécifique 0.947
Conditions de rotation spécifiques −10° (19°C c=neat)
Rotation spécifique -10
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: very soluble in most of the usual solvents,hardly soluble in aliphatic hydrocarbons
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux