Learn More
(R)-(-)-2-amino-1-phényléthanol, 97 %, ee98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368696 5 g 5g
11358696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19403.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2549-14-6 | C8H11NO | 137.182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2549-14-6
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD00239406
Clé InChI ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
Synonyme r-2-amino-1-phenylethanol, r---2-amino-1-phenylethanol, 1r-2-amino-1-phenylethanol, r-2-amino-1-phenylethan-1-ol, r-, a-aminomethyl benzyl alcohol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem14747, rarechem al bw 2319, chembl19363, r-2-amino-1-phenyl-ethanol
CID PubChem 6951165
Nom IUPAC (1R)-2-amino-1-phényléthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CN)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol
Point de fusion 57°C to 63°C
Point d’ébullition 160°C (17 mmHg)
Odeur Amine-like
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 3196196
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique −43° (c=2 in Ethanol)
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 97%