Learn More
(R)-(-)-2-amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol is used as a chiral intermediate for the synthesis of pharmaceutical products and agrochemicals. It acts as additives in health care products and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(R)-(-)-2-L’amino-1 -propanol est utilisé comme intermédiaire chiral pour la synthèse de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il sert d’additif pour les produits de santé et l’alimentation pour animaux.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-2-Amino-1-propanol |
| Densité | 0.965 |
| Point d’ébullition | 174°C to 176°C |
| Point d’éclair | 83°C (181°F) |
| Indice de réfraction | 1.4493 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 1718866 |
| Sensibilité | Air sensitive; Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: (R)-(-)-2-Amino-1-propanol