Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10414125 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10414125 5 g Flacon en verre 5g
10299540 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10414125 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400440050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 35320-23-1 | Molecular Formula: C3H9NO | Molecular Weight: 75.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35320-23-1
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00064413
Clé InChI BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Synonyme d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
CID PubChem 80308
Nom IUPAC (2R)-2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(CO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9650g/mL
Point d’ébullition 173°C to 176°C
Point d’éclair 83°C
Excès énantiomérique 99% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(NH2)CH2OH
Indice de réfraction 1.4480 to 1.451
Quantité 5 g
Beilstein 04, III, 735
Gravité spécifique 0.965
Conditions de rotation spécifiques − 17.00 (20.00°C c=neat)
Rotation spécifique -17
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.