Learn More
(R)-(+)-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 97 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol |
| CAS | 58577-87-0 |
| Point de fusion | 34°C to 37°C |
| Point d’ébullition | 307°C |
| Point d’éclair | 113°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C10H15NO2 |
| Formule linéaire | C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH |
| Quantité | 1 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.