Learn More
Propanol (R)-2-amino-3-benzyloxy-1-chlorhydrate, 98 +%, Thermo Scientific™
Code produit 15429725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429725 5 g 5g
15439725 250 mg 250mg
15419725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15429725 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52302.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58577-95-0
Formule moléculaire C10H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 217.693
Numéro MDL MFCD04112476
Clé InChI BJWHQBTUHVIRJJ-HNCPQSOCSA-N
Synonyme r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, l-ser bzl-ol*hcl, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, serinol bzl hcl, o-benzyl-l-serinol hydrochloride, r-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride salt, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 17998970
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-phénylméthoxypropan-1-ol ;chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride
Quantité 5 g
Poids de la formule 217.7
Pourcentage de pureté ≥98%