Learn More
(R)-(-)-2-amino-3-méthyl-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10532252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532252 5 g Flacon en verre 5g
10339193 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10532252 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422470050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4276-09-9
Formule moléculaire C5H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 103.17
Numéro MDL MFCD00064297
Clé InChI NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32.0°C to 36.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.9310g/mL
Point d’ébullition 189.0°C to 190.0°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.931
Conditions de rotation spécifiques −16.50 (20.00°C c=10,EtOH)
Rotation spécifique − 16.50
Synonyme d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
CID PubChem 6950587
Poids de la formule 103.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux à faible fusion ou masse cristalline