Learn More
Acide (R)-(-)-2-amino-5-phosphonopentanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436629 10 mg 10mg
15426629 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64887.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.36€
    256.65€ / 10mg
    Économisez 67.71€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Antagoniste de NMDA compétitif
A competitive NMDA antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79055-68-8
Formule moléculaire C5H12NO5P
Poids moléculaire (g/mol) 197.127
Numéro MDL MFCD00078839
Clé InChI VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-ap5, 5-phosphono-d-norvaline, d-norvaline, 5-phosphono, d-apv, 2r-2-amino-5-phosphonopentanoic acid, d-2-amino-5-phosphopentanoic acid, d---2-amino-5-phosphonopentanoic acid, d--apv, d-2-amino-5-phosphonovaleric acid, d--ap-5
CID PubChem 135342
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-5-phosphonopentanoïque
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Sensibilité Light sensitive
Rotation optique −22° (c=1 in 6N HCl)
Poids de la formule 197.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre