Learn More
(R)-(-)-2-aminohexane, ChiPros 99+ %, ee 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314206
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314206 1 g 1g
11324206 5 g -
11334206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19304.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 70095-40-8 | C6H15N | 101.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70095-40-8
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Numéro MDL MFCD00671627
Clé InChI WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme r-2-aminohexane, 2r-hexan-2-amine, r-2-hexylamine, 2-hexanamine, r, r-2-hexaneamine, pubchem6753, 2r-2-hexanamine, r-hexan-2-amine, 2-hexanamine, 2r, r-+-2-aminohexane
CID PubChem 6993464
Nom IUPAC (2R)-hexan-2-amine
SMILES CCCCC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Aminohexane
Point de fusion <-20°C
Point d’ébullition 116°C
Point d’éclair −3°C (26°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥96 %
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1718994
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté ≥99%