Learn More
(R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449147 5 g 5g
15459147 250 mg 250mg
15439147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15449147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52419.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 259537-92-3 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Reactant in the synthesis of diamino derivatives of [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazine(potent and selective adenosine A2A receptor antagonists).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse des dérivés diamino de [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazine (antagonistes puissants et sélectifs des récepteurs A2A d’adénosine).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 259537-92-3
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.282
Numéro MDL MFCD03419256
Clé InChI SOGXYCNKQQJEED-MRVPVSSYSA-N
Synonyme r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, r-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, r-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2r-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, r-2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-2-aminomethyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, tert-butyl r-2-aminomethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
CID PubChem 1512534
Nom IUPAC tert-butyle (2R)-2-(aminométhyle)pyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Point d’ébullition 98°C to 110°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique +47° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 97%