Learn More
(R)-(+)-2-Aminométhyl-1-éthylpyrrolidine 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424088
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15424088 250 mg 250mg
15414088 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57638.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22795-97-7 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22795-97-7
Formule moléculaire C7H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.219
Numéro MDL MFCD00671482
Clé InChI UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, r-+-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, r-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2r, 2r-1-ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-2-pyrrolidinyl methanamine #, pubchem11067, r-+-2-aminomethyl-n-ethylpyrrolidine
CID PubChem 854138
Nom IUPAC [(2R)-1-éthylpyrrolidine-2-yl]méthanamine
SMILES CCN1CCCC1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Densité 0.929
Point d’ébullition 50°C to 54°C
Point d’éclair 57°C (135°F)
Indice de réfraction 1.467
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1993
Sensibilité Hygroscopic
Rotation optique +95° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 95%