Learn More
R-(+)-2-Aminométhyl-N-éthylpyrrolidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | R-(+)-2-Aminomethyl-N-ethylpyrrolidine |
| CAS | 22795-97-7 |
| Formule moléculaire | C7H16N2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (R)-1-Ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, (+)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, (R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, [((R)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m1/s1 |
| SMILES | CCN1CCC[C@@H]1CN |
| Nom IUPAC | [(2R)-1-éthylpyrrolide-2-yl]méthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.22 |
| Poids de la formule | 128.1313 |