Learn More
Acide (R)-(+)-2-Benzyloxypropionique , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323996 100 g 100g
11303996 5 g 5g
11313996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11323996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17205.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100836-85-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (R)-(+)-2-benzyloxypropionique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100836-85-9
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD06799065
Clé InChI XWAVPOFYNPXXEL-MRVPVSSYSA-N
Synonyme r-2-benzyloxy propanoic acid, r-+-2-benzyloxy propionic acid, r-+-2-benzyloxypropionic acid, o-benzyl-d-lactic acid, 2r-2-benzyloxy propanoic acid, propanoic acid, 2-phenylmethoxy-, 2r, r-benzyloxypropionic acid, r-2-benzyloxy-propionic acid, 2r-2-benzyloxy propionic acid, 2r-2-phenylmethoxypropanoic acid
CID PubChem 7000104
Nom IUPAC Acide (2R)-2-phénylméthoxypropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Point de fusion 51°C to 53°C
Quantité 100 g
Beilstein 4675524
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique +90° (c=1 in IMS)
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 98%