Learn More
(R)-(-)-2-butanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388855
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388855 1 g 1g
11398855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388855 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13983.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14898-79-4 | C4H10O | 74.123 g/mol
(R)-(-)-2-Butanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (R)-(-)-2-butanol est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14898-79-4
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00064280
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Synonyme r---2-butanol, r-2-butanol, --2-butanol, 2r-butan-2-ol, r-butan-2-ol, r---sec-butanol, 2-butanol, 2r, unii-dlh38k423j, r---sec-butyl alcohol
CID PubChem 84682
ChEBI CHEBI:35686
Nom IUPAC (2R)-butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Butanol
Densité 0.806
Point d’ébullition 99°C to 100°C
Point d’éclair 26°C (79°F)
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.398
Quantité 1 g
Numéro UN UN1120
Beilstein 1718764
Merck Index 14,1541
Informations sur la solubilité Partly miscible in water.
Rotation optique −15° (c=10 in Methanol)
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥98%