Learn More
(R)-(-)-2-butanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(R)-(-)-2-Butanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le (R)-(-)-2-butanol est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-2-Butanol |
| Densité | 0.806 |
| Point d’ébullition | 99°C to 100°C |
| Point d’éclair | 26°C (79°F) |
| Odeur | Alcohol-like |
| Indice de réfraction | 1.398 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN1120 |
| Beilstein | 1718764 |
| Merck Index | 14,1541 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.