Learn More
Acide (R)-(-)-2-chloromandellique, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385355
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11385355 25 g 25g
11365355 1 g 1g
11375355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11385355 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19586.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52950-18-2 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52950-18-2
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.591
Numéro MDL MFCD00798429
Clé InChI RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r---2-chloromandelic acid, r-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, r-2-chloromandelic acid, r-o-chloromandelic acid, 2-chloro-d-mandelic acid, 2r-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, r-2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, pubchem5742, ksc914s2l, r---2-chloromandelicacid
CID PubChem 2733641
Nom IUPAC acide (2R)-2-(2-chlorophényl)-2-hydroxyacétique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Chloromandelic acid
Point de fusion 119°C to 121°C
Densité 1.48
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Beilstein 2693370
Poids de la formule 186.6
Pourcentage de pureté ≥99%