Learn More
Acide (R)-(-)-2-chloromandélique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-2-Chloromandelic Acid |
| CAS | 52950-18-2 |
| Formule moléculaire | C8H7ClO3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (alphaR)-2-Chloro-alpha-hydroxy-benzeneacetic Acid, (R)-2-chloro-alpha-hydroxy-Benzeneacetic Acid, (2R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(hydroxy)acetic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (R)-(2-Chlorophenyl)(hydroxy)acetic Acid, (R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyethanoic Acid, (R)-2-Chloromandelic Acid, (R)-2-Hydroxy-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (R)-o-Chloromandelic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1Cl |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-(2-chlorophényl)-2-hydroxyacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.59 |
| Poids de la formule | 186.0084 |