Learn More
Acide (R)-(+)-2-chloropropionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-2-Chloropropionic Acid |
| CAS | 7474-05-7 |
| Formule moléculaire | C3 H5 Cl O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Propanoic acid, 2-chloro-, (2R)- (9CI, ACI), (2R)-2-Chloropropanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-chloro-, (R)- (ZCI), Propionic acid, 2-chloro-, D- (8CI), (+)-2-Chloropropanoic acid, (+)-2-Chloropropionic acid, (+)-α-Chloropropanoic acid, (2R)-2-Chloropropanoic acid, (2R)-2-Chloropropionic acid, (R)-2-Chloropropanoic acid, (R)-2-Chloropropionic acid, (R)-α-Chloropropionic acid, D-2-Chloropropanoic acid, D-2-Chloropropionic acid, D-Chloropropionic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](Cl)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2R)-2-chloropropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 108.52 |
| Poids de la formule | 107.9978 |