Learn More
Acide butyrique(R)-2-(Fmoc-amino), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430899 25 g 25g
15410899 1 g 1g
15420899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63923.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 170642-27-0 | C19H19NO4 | 325.364 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170642-27-0
Formule moléculaire C19H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 325.364
Numéro MDL MFCD00270336
Clé InChI XQIRYUNKLVPVRR-QGZVFWFLSA-N
Synonyme fmoc-d-abu-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2r, l-2-fmoc-amino butyric acid, fmoc-d-2-aminobutyric acid, fmoc-d-abu 2-oh, ambotzfaa1611, fmoc-d-2abu-oh
CID PubChem 853017
Nom IUPAC (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino) acide butanoïque
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Quantité 25 g
Poids de la formule 325.36
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide