Learn More
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-phénylpropionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392626
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11392626 1 g 1g
11302636 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08644.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
It is used in the asymmetric synthesis. Part III. Stereospecific synthesis of (R)-2-hydroxy-2-phenylpropionic acid, and (R)- and (S)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid. Configurational relationship between (R)(-)-2-hydroxy-2-phenylpropionic acid and (S)(+)-2-phenylpropionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée dans la synthèse asymétrique. Partie III. Synthèse stéréospécifique de l’acide (R)-2-hydroxy-2-phénylpropionique et de l’acide (R)- et (S)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phénylacétique. Relation de configuration entre l’acide (R)(-)-2-hydroxy-2-phénylpropionique et l’acide (S)(+)-2-phénylpropionique.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3966-30-1
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00067699
Clé InChI NWCHELUCVWSRRS-SECBINFHSA-N
Synonyme r---2-hydroxy-2-phenylpropionic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, unii-h38dkr9931, r-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, phenyllactic acid, atrolactic acid,-, 2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid #, r---atrolactic acid, r-phenyl lactic acid, r-alpha-hydroxy-alpha-methylbenzeneacetic acid
CID PubChem 736858
Nom IUPAC Acide (2R)-2-hydroxy-2-phenylpropanoïque
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Point de fusion 115°C to 117°C
Quantité 1 g
Beilstein 2936598
Rotation optique −49° (c=2 in Water)
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%