Learn More
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid Ethyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid Ethyl Ester |
| CAS | 90315-82-5 |
| Formule moléculaire | C12H16O3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | (alphaR)-alpha-Hydroxybenzenebutanoic Acid Ethyl Ester, (R)-Ethyl 2-Hydroxy-4-phenylbutanoate, Ethyl (R)-alpha-Hydroxybenzenebutanoate, Ethyl 2(R)-hydroxy-4-phenylbutyrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](O)CCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | ethyl (2R)-2-hydroxy-4-phenylbutanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.25 |
| Poids de la formule | 208.1099 |