Learn More
R&D Systems™ (R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, R&D Systems™
Code produit 18761348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18761348 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18761348 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6124/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.23€
    164.85€ / 50mg
    Économisez 17.38€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. KDM4A inhibitor; also NF-κB activator
(R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt is an oncometabolite produced by mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) and IDH2. Inhibits KDM4A in murine embryonic fibroblasts resulting in activation of mTOR. Also activates NF-κB in bone marrow stromal cells and inhibits FTO (mRNA N6-methyladenine demethylase).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt
CAS 103404-90-6
Synonyme (R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt
Quantité 50 mg
Solubilité Soluble to 100mM in water
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C5H6Na2O5
Poids de la formule 192.08
Forme physique Solide
Couleur Blanc
Type de produit Bioactive Small Molecule
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche.