Learn More
Chlorhydrate de (R)-2-hydroxyméthylmorpholine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411019 1 g 1g
15428636 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15411019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64003.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1436436-17-7 | Molecular Formula: C5H12ClNO2 | Molecular Weight: 153.606 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1436436-17-7
Formule moléculaire C5H12ClNO2
Numéro MDL MFCD11052541
Synonyme r-morpholin-2-ylmethanol hydrochloride, r-2-hydroxymethylmorpholine hcl, r-morpholin-2-yl methanol hydrochloride, r-2-hydroxymethylmorpholine hydrochloride, r-morpholin-2-ylmethanol-hcl, r-2-morpholinemethanol hcl, r-2-morpholinemethanol hydrochloride, 2r-morpholin-2-ylmethanol hydrochloride, r-2-hydroxymethyl-morpholine hydrochloride, r-2-hydroxymethyl morpholine hydrochloride
CID PubChem 42614735
Nom IUPAC [(2R)-morpholin-2-yl]méthanol ; chlorhydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-Hydroxymethylmorpholine hydrochloride
Quantité 1 g
Clé InChI NBGXGDBTUJNTKJ-NUBCRITNSA-N
SMILES C1COC(CN1)CO.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 153.606
Poids de la formule 153.61
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide