Learn More
Isocyanate de (R)-(-)-2-nonyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15419149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15419149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20236.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Nonyl isocyanate
CAS 745783-79-3
Formule moléculaire C10H19NO
Indice de réfraction 1.432
Numéro MDL MFCD05664081
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme r---2-nonyl isocyanate, 2r-2-isocyanatononane
Clé InChI BHXMYHDVDLZHAG-SNVBAGLBSA-N
SMILES CCCCCCCC(C)N=C=O
Nom IUPAC (2R)-2-isocyanatononane
Poids moléculaire (g/mol) 169.268
CID PubChem 92178445
Poids de la formule 169.27
Pourcentage de pureté 97%