Learn More
(R)-(+)-2-phényl-1-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328875
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328875 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11328875 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13999.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol
CAS 19141-40-3
Densité 0.975
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Formule moléculaire C9H12O
Indice de réfraction 1.526
Numéro MDL MFCD00145206
Quantité 250 mg
Synonyme r-2-phenyl-1-propanol, r-+-2-phenyl-1-propanol, 2r-2-phenylpropan-1-ol, r-2-phenylpropanol, unii-9d7u4y35ur, 2-phenyl-1-propanol, +-, 2r-2-phenyl-1-propanol, +--2-phenyl-1-propanol, benzeneethanol, beta-methyl-, r, r-2-phenyl-1-propanol, +-
Clé InChI RNDNSYIPLPAXAZ-QMMMGPOBSA-N
Rotation optique +18° (Neat)
SMILES C[C@@H](CO)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (2R)-2-phenylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
CID PubChem 177050
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté ≥98%