Learn More
Acide (R)-(-)-2-phénylbutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10250303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10250303 5 g 5g
10025842 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10250303 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378520050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 938-79-4 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 938-79-4
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00063165
Clé InChI OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
CID PubChem 785330
Nom IUPAC Acide (2R)-2-phénylbutanoïque
SMILES CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0550g/mL
Point d’ébullition 130°C (3.0 mbar)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(C6H5)CO2H
Indice de réfraction 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Beilstein 09,IV,1815
Gravité spécifique 1.055
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.