Learn More
Acide (R)-(-)-2-phénylbutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367436 5 g 5g
11357436 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09464.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 938-79-4 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 938-79-4
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00063165
Clé InChI OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
CID PubChem 785330
Nom IUPAC Acide (2R)-2-phénylbutanoïque
SMILES CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Densité 1.055
Point d’ébullition 270°C to 272°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.515
Quantité 5 g
Beilstein 2327346
Rotation optique −100° (c=5 in Toluene)
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 99%