Learn More
(R)-(-)-2-Acide Phénylbutyrique, TRC
Code produit 17981525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981525 500 mg 500mg
17903235 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17981525 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP319795500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 938-79-4
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Synonyme (alphaR)-alpha-Ethylbenzeneacetic Acid, (-)-(R)-2-Phenylbutyric Acid, (-)-2-Phenylbutanoic Acid, (R)-(-)-alpha-Ethylphenylacetic Acid, (R)-alpha-Ethylbenzeneacetic cid
Nom IUPAC Acide (2R)-2-phénylbutanoïque
SMILES CC[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Phenylbutyric Acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Poids de la formule 164.0837