Learn More
(R)-(-)-2-Phénylglycinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429336 25 g 25g
11409336 1 g 1g
11419336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19030.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 56613-80-0 | C8H12NO | 138.19 g/mol
Amino alcohol used to prepare a chiral imine or oxazolidine from ethyl trifluoropyruvate. These intermediates were then employed in a synthesis of both enantiomers of α-trifluoromethylproline. Chiral β-amino alcohol used as a synthetic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool aminé utilisé pour préparer une imine chirale ou de l’oxazolidine à partir du trifluoropyruvate d’éthyle. Ces intermédiaires ont ensuite été utilisés dans une synthèse des deux énantiomères de α-trifluorométhylproline. Alcool chiral β-aminé utilisé comme bloc de construction synthétique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56613-80-0
Formule moléculaire C8H12NO
Poids moléculaire (g/mol) 138.19
Numéro MDL MFCD00008062
Clé InChI IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-O
Synonyme r---2-phenylglycinol, d-phenylglycinol, r-2-phenylglycinol, r-2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethan-1-ol, d-plenylglycinol, r---2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethanol, d-2-phenylglycinol, r-phenylglycinol
CID PubChem 2724025
Nom IUPAC (2R)-2-amino-2-phényléthanol
SMILES [NH3+][C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Phenylglycinol
Point de fusion 76°C to 78°C
Quantité 25 g
Beilstein 2935848
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique −30° (c=0.75 in 1N HCl)
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%