Learn More
Acide (R)-(-)-2-phénylpropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid |
| Point de fusion | 32°C to 34°C |
| Densité | 1.1 |
| Point d’ébullition | 264°C to 266°C |
| Point d’éclair | 148°C (298°F) |
| Indice de réfraction | 1.523 |
| Quantité | 0.25 g |
| Beilstein | 2207688 |
| Rotation optique | −73° (c=1.6 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 150.18 |
| Mehr anzeigen |