Learn More
Acide (R)-(-)-2-phénylpropionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10430141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10430141 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10430141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 264662500
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
Note relative au nom 99%
CAS 7782-26-5
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29°C to 32°C
Couleur Beige à marron
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 115°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10O2
Formule linéaire CH3CH(C6H5)CO2H
Indice de réfraction 1.5232
Numéro MDL MFCD00063140
Quantité 250 mg
Beilstein 09, 2417
Gravité spécifique 1.1
Conditions de rotation spécifiques −75° (20°C c=3,CHCl3)
Rotation spécifique -75
Synonyme r---2-phenylpropionic acid, r-2-phenylpropanoic acid, 2r-2-phenylpropanoic acid, r-hydratropic acid, --hydratropic acid, r---hydratropic acid, r---2-phenylpropionicacid, r-2-phenylpropionic acid, r-2-phenyl-propionic acid, r-2-phenyl-proprionic acid
Clé InChI YPGCWEMNNLXISK-SSDOTTSWSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2R)-2-phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
CID PubChem 446626
ChEBI CHEBI:43035
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide ou liquide à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.