Learn More
IKA™ Pince R 200
Code produit 10319632 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10319632 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10319632 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003372000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.75€
    45.50€ / 1 pièces
    Économisez 6.25€
    12% de réduction
En stock
Spécification
Type de produit Pince
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 130 mm
À utiliser avec (équipement) Fixation de base T 10 au support R 104
Quantité d’emballage 1 de chaque