Learn More
(R)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31433305
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31433305 25 g
31418168 100 mg
31421851 5 g
31419424 250 mg
31417334 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31433305 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD119725g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
CAS 65355-08-0
Formule moléculaire C20H20Br2O2
Numéro MDL MFCD03093977
Quantité 25 g
SMILES OC1=C(Br)C=C2CCCCC2=C1C3=C4CCCCC4=CC(Br)=C3O
Poids moléculaire (g/mol) 452.18
Pourcentage de pureté 97%