Learn More
(R)-3-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine, TRC
Code produit 30391555
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30391555 250 mg
30396612 500 mg
30402265 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30391555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF236550250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1048703-18-9
Formule moléculaire C10H12FN
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Synonyme (3R)-3-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
SMILES Fc1ccc(cc1)[C@H]2CCNC2
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12FN/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-4,9,12H,5-7H2/t9-/m0/s1
Poids de la formule 165.0954