Learn More
(R)-3-(4-Phénoxyphényl)-1-(pipéridine-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H22N6O/c23-21-19-20(15-8-10-18(11-9-15)29-17-6-2-1-3-7-17)27-28(22(19)26-14-25-21)16-5-4-12-24-13-16/h1-3,6-11,14,16,24H,4-5,12-13H2,(H2,23,25,26)/t16-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 386.1855 |