Learn More
(R)-3-Amino-1-benzylpipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15469157 5 g 5g
15459157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52425.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 168466-84-0 | C12H18N2 | 190.29 g/mol
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-3-amino-1-benzylpipéridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 168466-84-0
Formule moléculaire C12H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
Numéro MDL MFCD03093374
Clé InChI HARWNWOLWMTQCC-GFCCVEGCSA-N
Synonyme r-3-amino-1-benzylpiperidine, r-1-benzylpiperidin-3-amine, r-3-amino-1-benzyl-piperidine, 3r-1-benzylpiperidin-3-amine, r-1-benzyl-3-aminopiperidine, 3-piperidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, s-3-amino-n-benzylpiperidine, pubchem11493, r-n-benzyl-3-aminopiperidine, r-1-benzyl-piperidin-3-ylamine
CID PubChem 854130
Nom IUPAC (3R)-1-benzylpipéridine-3-amine
SMILES C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté 97%