Learn More
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453567 5 g 5g
15443567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26937.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 188111-79-7 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidine is used as an intermediate in the manufacture of various substances such as pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(-)-3-amino-1-Boc-pipéridine est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de diverses substances telles que les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188111-79-7
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.282
Numéro MDL MFCD03094717
Clé InChI AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
Synonyme r-1-boc-3-aminopiperidine, r-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3r-3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-amino-piperidine, r-3-amino-1-boc-piperidine, s-n-boc-3-aminopiperidine, r-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopiperidine
CID PubChem 1501974
Nom IUPAC (3R)-3-aminopipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidine
Indice de réfraction 1.473
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Rotation optique −28° (Neat)
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 98%